Få mere at vide
N,N'-Methylene-Bis-Acrylamide, Ultra Pure, 50g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11401542 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11401542 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11401542 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04800173
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
110-26-9 Purity: 99.9% (290nm): <<0.2 Acrylic acid content: <<0.02% High purity cross-linker used for precise, critical PAGE gels. May be used in UV scanning gels
Specifica
Kemisk navn eller materiale N, N«-Methylene-Bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Mængde 50 g
Molekylær formel C7H10N2O2
InChI nøgle ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
IUPAC navn N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.