missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N'-Methylene Ambroxol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 15942-08-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H18 Br2 N2 O . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydro-3(2H)-quinazolinyl)cyclohexanol monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18Br2N2O.ClH/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11;/h5-6,11-12,17,19H,1-4,7-8H2;1H/t11-,12-; |
| SMIL | Cl.O[C@@H]1CC[C@H](CC1)N2CNc3c(Br)cc(Br)cc3C2 |
| IUPAC navn | 4-(6,8-dibromo-2,4-dihydro-1H-quinazolin-3-yl)cyclohexan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 426.57 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?