Få mere at vide
N,N'-Methylene Ambroxol Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30321225
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30321225 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30321225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA575910100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride
CAS 15942-08-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H18 Br2 N2 O . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydro-3(2H)-quinazolinyl)cyclohexanol monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H18Br2N2O.ClH/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11;/h5-6,11-12,17,19H,1-4,7-8H2;1H/t11-,12-;
SMIL Cl.O[C@@H]1CC[C@H](CC1)N2CNc3c(Br)cc(Br)cc3C2
IUPAC navn 4-(6,8-dibromo-2,4-dihydro-1H-quinazolin-3-yl)cyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 426.57
Formel vægt 423.9553
Procent renhed >95