Få mere at vide
N,N-[Iminobis(trimethylen)]bis-D-gluconamid, TRC
Artikelnummer. 30397072
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30397072 5 g
30395476 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30397072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI4005005G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86303-20-0
Molekylær formel C18 H37 N3 O12
Molekylvægt (g/mol) 487.5
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxy-N-[3-[3-[[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl]amino]propylamino]propyl]hexanamide
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)NCCCNCCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-[Iminobis(trimethylene)]bis-D-gluconamide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H37N3O12/c22-7-9(24)11(26)13(28)15(30)17(32)20-5-1-3-19-4-2-6-21-18(33)16(31)14(29)12(27)10(25)8-23/h9-16,19,22-31H,1-8H2,(H,20,32)(H,21,33)/t9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-/m1/s1
Formel vægt 487.2377