Få mere at vide
N-[N’-Hydroyethyl-N’-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-2-ethylamine]-N-methyl-formamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[N’-Hydroyethyl-N’-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-2-ethylamine]-N-methyl-formamide |
| CAS | 1798014-38-6 |
| Molekylær formel | C22 H26 F3 N3 O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c1-26(16-30)11-12-27(13-14-29)9-4-10-28-18-5-2-3-6-20(18)31-21-8-7-17(15-19(21)28)22(23,24)25/h2-3,5-8,15-16,29H,4,9-14H2,1H3 |
| SMIL | CN(CCN(CCO)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F)C=O |
| IUPAC navn | N-[2-[2-hydroxyethyl-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]amino]ethyl]-N-methylformamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.521 |
| Formel vægt | 453.17 |