Få mere at vide
N-n-Hexyl-3,5-dinitrobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495318
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495318 250 mg 250mg
15475318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59111.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 92043-81-7
Molekylær formel C13H17N3O5
Molekylvægt (g/mol) 295.295
MDL nummer MFCD00413284
InChI nøgle ULUBCUUBHVXVDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-n-hexyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-dinitrophenyl-n-hexylcarboxamide, 3-hexylcarbamoyl-5-hydroxyazonoyl-phenyl azinic acid
PubChem CID 4456526
IUPAC navn N-hexyl-3,5-dinitrobenzamide
SMIL CCCCCCNC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale N-n-Hexyl-3,5-dinitrobenzamide
Mængde 250 mg
Beilstein 2599224
Formel vægt 295.29
Procent renhed 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.