Få mere at vide
N-(N-heptyl)-5-chlor-1-naftalensulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30388786
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388786 25 mg
30397490 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH28300025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102649-79-6
Molekylær formel C17 H22 Cl N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 339.88
IUPAC navn 5-chlor-N-heptylnaphthalen-1-sulfonamid
SMIL CCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(N-Heptyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H22ClNO2S/c1-2-3-4-5-6-13-19-22(20,21)17-12-8-9-14-15(17)10-7-11-16(14)18/h7-12,19H,2-6,13H2,1H3
Formel vægt 339.106