Få mere at vide
N,N'-Ethylenbisacrylamid, 96%
Artikelnummer. 11383226
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383226 5 g 5g
11373226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12544.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 2956-58-3 | C8H12N2O2 | 168,196 g/mol
N,N'-ethylenbisacrylamid anvendes til fremstilling af N,N'-dicinnamoyl-ethylendiamin under anvendelse af poly(N-octadecylacrylamid) som katalysator. Det bruges også som mellemprodukt i medicinalindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Ethylenbisacrylamid anvendes til fremstilling af N,N′ -dicinnamoyl-ethylendiamin under anvendelse af poly(N-octadecylacrylamid) som katalysator. Det bruges også som mellemprodukt i medicinalindustrien.
Opløselighed Opløselig i
vand og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2956-58-3
Molekylær formel C8H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 168.196
MDL nummer MFCD00042935
InChI nøgle AYGYHGXUJBFUJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-ethylenebisacrylamide, n,n-ethylenebisacrylamide, ethylene bis acrylamide, n,n'-ethane-1,2-diyl diacrylamide, 2-propenamide, n,n'-1,2-ethanediylbis, n,n'-bis acryloyl-1,2-diaminoethane, n,n'-bis acryloyl-1,2-diaminoethane, stabilized with hydroquinone, n-2-prop-2-enoylamino ethyl prop-2-enamide, n-2-prop-2-enamido ethyl prop-2-enamide, ethylenebisacrylamide
PubChem CID 168964
IUPAC navn N-[2-(prop-2-enoylamino)ethyl]prop-2-enamid
SMIL C=CC(=O)NCCNC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Ethylenebisacrylamide
Smeltepunkt 141 °C til 143 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1771570
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol.
Formel vægt 168.2
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Ethylenebisacrylamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Ethylenebis(acrylamide)