Få mere at vide
N,N′-disuccinimidylcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30382391
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30382391 5 g
1 options
Artikelnummer. 30382391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4935405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Disuccinimidyl Carbonate
CAS 74124-79-1
Molekylær formel C9 H8 N2 O7
Mængde 5 g
Synonym Carbonic acid, bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) ester (ACI), 2,5-Pyrrolidinedione, 1,1'-[carbonylbis(oxy)]bis- (9CI), 1-[[[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate, Bis(N-succinimidyl) carbonate, Bis(succinimidyl) carbonate, Carbonic acid bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) ester, Carbonic acid disuccinimidyl ester, Di(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate, Di(N-succinimidyl) carbonate, Disuccimidyl carbonate, Disuccinimide carbonate, Disuccinimidyl carbonate, DSC, N,N-Disuccinimidyl carbonate, N,N'-Disuccinimido carbonate, N,N'-Disuccinimidyl carbonate
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
SMIL O=C(ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
IUPAC navn bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonat
Molekylvægt (g/mol) 256.17
Formel vægt 256.0332