Få mere at vide
N,N'-Disuccinimidylcarbonat, tech. 85%, resten N-hydroxysuccinimid
Beskrivelse
N,N'-Disuccinimidylcarbonat anvendes til at fremstille spaltelig linkersuccinimidvinylsufonylethylcarbonat til thiolmodificeret DNA. Det tjener som et reagens til syntese af carbamater. Yderligere anvendes det som et koblingsreagens såvel som til fremstilling af N-succinimidylestere af N-beskyttede aminosyrer, aktiveret carbonat og kobling af ligand til proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N′ -Disuccinimidylcarbonat bruges til at fremstille spaltelig linkersuccinimidvinylsufonylethylcarbonat til thiolmodificeret DNA. Det tjener som et reagens til syntese af carbamater. Yderligere anvendes det som et koblingsreagens såvel som til fremstilling af N-succinimidylestere af N-beskyttede aminosyrer, aktiveret carbonat og kobling af ligand til proteiner.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid, varm pyridin, acetonitril og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Disuccinimidyl carbonate |
| Smeltepunkt | 190 °C (dekomponering) |
| Assay Procent Noter | resten N-Hydroxysuccinimid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1499137 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylsulfoxid, varm pyridin, acetonitril og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 256.17 |
| Procent renhed | 85% |
| Grad | Teknisk |