Få mere at vide
N,N'-Disuccinimidylcarbonat, tech. 85%, resten N-hydroxysuccinimid
Artikelnummer. 11342509
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342509 1 g 1g
11352509 5 g 5g
11362509 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26629.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 74124-79-1 | C9H8N2O7 | 256,17 g/mol
N,N'-Disuccinimidylcarbonat anvendes til at fremstille spaltelig linkersuccinimidvinylsufonylethylcarbonat til thiolmodificeret DNA. Det tjener som et reagens til syntese af carbamater. Yderligere anvendes det som et koblingsreagens såvel som til fremstilling af N-succinimidylestere af N-beskyttede aminosyrer, aktiveret carbonat og kobling af ligand til proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Disuccinimidylcarbonat bruges til at fremstille spaltelig linkersuccinimidvinylsufonylethylcarbonat til thiolmodificeret DNA. Det tjener som et reagens til syntese af carbamater. Yderligere anvendes det som et koblingsreagens såvel som til fremstilling af N-succinimidylestere af N-beskyttede aminosyrer, aktiveret carbonat og kobling af ligand til proteiner.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid, varm pyridin, acetonitril og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74124-79-1
Molekylær formel C9H8N2O7
Molekylvægt (g/mol) 256.17
MDL nummer MFCD00009767
InChI nøgle PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-disuccinimidyl carbonate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n,n'-disuccinimidylcarbonate, di succinimido carbonate, disuccinimidyl carbonate, di n-succinimidyl carbonate, n,n-disuccinimidyl carbonate, dsc, disuccinimido carbonate, pubchem12700
PubChem CID 676246
IUPAC navn bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)carbonat
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Disuccinimidyl carbonate
Smeltepunkt 190°C (decomposition)
Assay Procent Noter resten N-Hydroxysuccinimid
Mængde 1 g
Beilstein 1499137
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,hot pyridine,acetonitrile and most organic solvents. Insoluble in water.
Formel vægt 256.17
Procent renhed 85%
Grad Teknisk