Få mere at vide
N,N'-Disuccinimidylcarbonat, 98%
Product Code. 10783591 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10783591 25 g Glasflaske 25g
10138702 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10783591 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 209600250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Add to basket
CAS: 74124-79-1 | C9H8N2O7 | 256,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74124-79-1
Molekylær formel C9H8N2O7
Molekylvægt (g/mol) 256.16
MDL nummer MFCD00009767
InChI nøgle PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-disuccinimidyl carbonate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n,n'-disuccinimidylcarbonate, di succinimido carbonate, disuccinimidyl carbonate, di n-succinimidyl carbonate, n,n-disuccinimidyl carbonate, dsc, disuccinimido carbonate, pubchem12700
PubChem CID 676246
IUPAC navn bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)carbonat
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N′-Disuccinimidyl carbonate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 190,0 °C
Farve Hvid til gul
Elementær analyse 97,5% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 09,208; 11,226; 01,629; 07,218; 13,259; 17,174
Formel vægt 256.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N'-Disuccinimidyl carbonate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.