Få mere at vide
N,N'-Dipropylurea, TRC
Artikelnummer. 30384494
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384494 1 g
30381624 25 g
30380548 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4924601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-95-0
Molekylær formel C7 H16 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 144.215
Synonym N,N'-Dipropylurea, Urea, 1,3-dipropyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Di-n-propylurea, 1,3-Dipropylurea, N,N'-Dipropylurea, Chlorpropamide Imp. B (EP 7.0)
IUPAC navn 1,3-dipropyluræ
SMIL CCCNC(=O)NCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dipropylurea
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H16N2O/c1-3-5-8-7(10)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3,(H2,8,9,10)
Formel vægt 144.126