Få mere at vide
N,N-dipropyl-1-propanamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tripropylamine |
| CAS | 102-69-2 |
| Molekylær formel | C9 H21 N |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Tripropylamine, 1-Propanamine, N,N-dipropyl-, Tripropylamine (6CI,8CI), N,N-Dipropyl-1-propanamine, N,N,N-Tri-n-propylamine, Propyldi-n-propylamine, Tri-n-propylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCN(CCC)CCC |
| IUPAC navn | N,N-dipropylpropan-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.27 |
| Formel vægt | 143.1674 |