Få mere at vide
N,N-dipropyl-1-propanamin, TRC
Artikelnummer. 30381094
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30381094 100 g
1 options
Artikelnummer. 30381094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD496920100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Tripropylamine
CAS 102-69-2
Molekylær formel C9 H21 N
Mængde 100 g
Synonym Tripropylamine, 1-Propanamine, N,N-dipropyl-, Tripropylamine (6CI,8CI), N,N-Dipropyl-1-propanamine, N,N,N-Tri-n-propylamine, Propyldi-n-propylamine, Tri-n-propylamine
InChI formel InChI=1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
SMIL CCCN(CCC)CCC
IUPAC navn N,N-dipropylpropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 143.27
Formel vægt 143.1674
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.