Få mere at vide
N,N'-Diphenylurea, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Diphenylurea |
| Smeltepunkt | 240 °C til 244 °C |
| Tæthed | 1.239 |
| Kogepunkt | 260 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 782650 |
| Merck Index | 14,1785 |
| Formel vægt | 212.25 |
| Procent renhed | 98% |