Få mere at vide
N,N'-Diphenylurea, 98%
Artikelnummer. 11432998
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432998 25 g 25g
11442998 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18720.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 102-07-8 | C13H12N2O | 212,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-07-8
Molekylær formel C13H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00003017
InChI nøgle GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenylurea, carbanilide, diphenylurea, diphenylcarbamide, s-diphenylurea, urea, n,n'-diphenyl, sym-diphenylurea, acardite i, acardite, n-phenyl-n'-phenylurea
PubChem CID 7595
ChEBI CHEBI:41320
IUPAC navn 1,3-diphenylurinstof
SMIL O=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diphenylurea
Smeltepunkt 240°C to 244°C
Tæthed 1.239
Kogepunkt 260°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 782650
Merck Index 14,1785
Formel vægt 212.25
Procent renhed 98%