Få mere at vide
N,N'-Diphenylformamidin, TRC
Artikelnummer. 30385373
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385373 5 g
30382261 50 g
30382840 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385373 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4910005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-15-1
Molekylær formel C13H12N2
Molekylvægt (g/mol) 196.25
Synonym N,N'-Diphenylmethanimidamide, 1,3-Diphenyl-1,3-diaza-1-propene, Diphenylformamidine
SMIL N(\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diphenylformamidine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,14,15)