Få mere at vide
N,N'-Diphenylformamidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Diphenylformamidine |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,14,15) |