Få mere at vide
N,N-Diphenylcarbamyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diphenylcarbamic Chloride |
| CAS | 83-01-2 |
| Molekylær formel | C13 H10 Cl N O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Diphenylcarbamic Chloride, Temozolomide Related Compound C (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMIL | ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | N,N-diphenylcarbamoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.68 |
| Formel vægt | 231.0451 |