Få mere at vide
N,N′-Diphenylbenzidine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15841011
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15841011 10 g
1 options
Artikelnummer. 15841011 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8205300010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 531-91-9
Smeltepunkt 245°C to 250°C
Molekylær formel 4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)
MDL nummer MFCD00003016
Mængde 10 g
Synonym N,N′-Diphenylbenzidine, N,N′-Diphenyl-4,4′-diaminobiphenyl, N,N′-Diphenyl-[1,1′-biphenyl]-4,4′-diamine, N,N′-Diphenylbenzidine
Molekylvægt (g/mol) 336.43