Få mere at vide
N,N'-Diphenylbenzidin, 98%
Artikelnummer. 11494874
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494874 5 g 5g
11404884 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494874 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13802.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 531-91-9 | C24H20N2 | 336,44 g/mol
N,N'-Diphenylbenzidin er en indikator, der er velegnet til redoxtitrering, fx med dichromat eller cerium(IV)sulfat 1,2. Det bruges også som mellemprodukter i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Diphenylbenzidin er en indikator, der er velegnet til redoxtitrering, fx med dichromat eller cerium(IV)sulfat 1,2. Det bruges også som mellemprodukter i organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Må ikke opbevares over 23 °C. Opbevares væk fra stærke baser. Stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 531-91-9
Molekylær formel C24H20N2
Molekylvægt (g/mol) 336.44
MDL nummer MFCD00003016
InChI nøgle FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine
PubChem CID 68280
IUPAC navn 4-(4-anilinophenyl)-N-phenylanilin
SMIL N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diphenylbenzidine
Smeltepunkt 246 °C til 250 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 2220993
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,3319
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 336.44
Procent renhed 98%