Få mere at vide
N,N'-Diphenylbenzidine, 98%
Artikelnummer. 11404884
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11404884
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13802.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 531-91-9 | C24H20N2 | 336.44 g/mol
N,N'-Diphenylbenzidin er en indikator, der er velegnet til redoxtitrering, fx med dichromat eller cerium(IV)sulfat 1,2. Det bruges også som mellemprodukter i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
N,N′ -Diphenylbenzidin er en indikator, der er velegnet til redoxtitrering, fx med dichromat eller cerium(IV)sulfat 1,2. Det bruges også som mellemprodukter i organisk syntese.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Må ikke opbevares over 23 °C. Opbevares væk fra stærke baser. Stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 531-91-9
Molekylær formel C24H20N2
Molekylvægt (g/mol) 336.44
MDL nummer MFCD00003016
InChI nøgle FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine
PubChem CID 68280
IUPAC navn 4-(4-anilinophenyl)-N-phenylanilin
SMIL N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diphenylbenzidine
Smeltepunkt 246°C to 250°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 2220993
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,3319
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 336.44
Procent renhed 98%