Få mere at vide
N,N'-Diphenylbenzidine, 97%
Artikelnummer. 10763944 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
Artikelnummer. 10763944
Brand: Thermo Scientific 117210500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 531-91-9 | C24H20N2 | 336.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 531-91-9
Molekylær formel C24H20N2
Molekylvægt (g/mol) 336.44
MDL nummer MFCD00003016
InChI nøgle FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine
PubChem CID 68280
IUPAC navn 4-(4-anilinophenyl)-N-phenylanilin
SMIL N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N'-Diphenylbenzidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 246°C to 250°C
Farve Brun til Grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Beilstein 13, 223
Merck Index 15, 3349
Formel vægt 336.42
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver