Få mere at vide
N,N'-Diphenylbenzidin, 97%
Artikelnummer. 10346890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10346890 10 g Glasflaske 10g
10263950 5 g Glasflaske 5g
10763944 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10346890 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117210100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 531-91-9 | C24H20N2 | 336,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 531-91-9
Molekylær formel C24H20N2
Molekylvægt (g/mol) 336.44
MDL nummer MFCD00003016
InChI nøgle FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine
PubChem CID 68280
IUPAC navn 4-(4-anilinophenyl)-N-phenylanilin
SMIL N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N'-Diphenylbenzidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 246 °C til 250 °C
Farve Brun til Grå
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 13, 223
Merck Index 15, 3349
Formel vægt 336.42
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver