Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N, N'-Diphenylbenzidine |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 246 °C til 250 °C |
| Farve | Brun til Grå |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 13, 223 |
| Vis mere |