Få mere at vide
N,N'-Diphenyl-p-phenylendiamin, 97%
Artikelnummer. 11460138
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460138 25 g 25g
11450138 5 g 5g
11470138 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23713.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 74-31-7 | C18H16N2 | 260,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74-31-7
Molekylær formel C18H16N2
Molekylvægt (g/mol) 260.34
MDL nummer MFCD00003015
InChI nøgle UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenyl-p-phenylenediamine, n1,n4-diphenylbenzene-1,4-diamine, n,n'-diphenyl-1,4-phenylenediamine, dppd, flexamine g, agerite dppd, diphenyl-p-phenylenediamine, dffd, nonflex h, stabilizer dppd
PubChem CID 6319
ChEBI CHEBI:34860
IUPAC navn 1-N,4-N-diphenylbenzen-1,4-diamin
SMIL N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine
Smeltepunkt 146 °C til 153 °C
Tæthed 1.28
Kogepunkt 220 °C til 225 °C (1 mmHg)
Mængde 25 g
Merck Index 14,3329
Formel vægt 260.34
Procent renhed 97%