missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N'-Dinitrosopiperazine (DMP), Mikromol

Artikelnummer. 30459511
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459511 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459511 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3987.060025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N,N'-Dinitrosopiperazine (DMP), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,4-Dinitrosopiperazine
CAS 140-79-4
Analyt- eller komponentnavne 1,4-Dinitrosopiperazine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C4 H8 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Piperazine, 1,4-dinitroso-, DNP, N,N'-Dinitrosopiperazine, NSC 339
InChI formel InChI=1S/C4H8N4O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H2
Løsningstype Neat
SMIL O=NN1CCN(CC1)N=O
IUPAC navn 1,4-dinitrosopiperazine
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 144.0647 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.