Få mere at vide
N,N'-Dinitrosoethambutol, Mikromol
Artikelnummer. 30461181
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461181 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461181 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3062.090025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,N'-Dinitrosoethambutol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dinitrosoethambutol
CAS 2792161-95-4
Analyt- eller komponentnavne N,N'-Dinitrosoethambutol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H22 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C10H22N4O4/c1-3-9(7-15)13(11-17)5-6-14(12-18)10(4-2)8-16/h9-10,15-16H,3-8H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC[C@@H](CO)N(CCN(N=O)[C@@H](CC)CO)N=O
IUPAC navn N-[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]-N-[2-[[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]-nitrosoamino]ethyl]nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 262.3061
Mængde 25 mg
Formel vægt 262.1641 g/mol