Få mere at vide
N,N'-Dinitrosoethambutol, Mikromol
Beskrivelse
N,N'-Dinitrosoethambutol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Dinitrosoethambutol |
| CAS | 2792161-95-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N'-Dinitrosoethambutol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C10 H22 N4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22N4O4/c1-3-9(7-15)13(11-17)5-6-14(12-18)10(4-2)8-16/h9-10,15-16H,3-8H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC[C@@H](CO)N(CCN(N=O)[C@@H](CC)CO)N=O |
| IUPAC navn | N-[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]-N-[2-[[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]-nitrosoamino]ethyl]nitrous amide |
| Vis mere |