Få mere at vide
N,N-Dinitroso-p-phenylenediamine-N,N-diacetic Acid Dimethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dinitroso-p-phenylenediamine-N,N-diacetic Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 210835-70-4 |
| Molekylær formel | C12H14N4O6 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | N,N'-1,4-Phenylenebis[N-nitroso-glycine Dimethyl Ester, BNN5 Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O6/c1-21-11(17)7-15(13-19)9-3-5-10(6-4-9)16(14-20)8-12(18)22-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)CN(N=O)c1ccc(cc1)N(CC(=O)OC)N=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.26 |
| Formel vægt | 310.0913 |