Få mere at vide
N,N'-Dimethylurea, TRC
Artikelnummer. 30370079
Skift visning
Mængde:
1 Kg
Artikelnummer. Mængde
30370079 1 Kg
1 options
Artikelnummer. 30370079 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4797531KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethyl urea
CAS 96-31-1
Molekylær formel C3 H8 N2 O
Mængde 1 Kg
Synonym N,N′-Dimethylurea, Dimethylcarbamide
InChI formel InChI=1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
SMIL CNC(=O)NC
IUPAC navn 1,3-dimethylureum
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Formel vægt 88.0637