missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N′-Dimethylurea, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15898960
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898960 1 kg
15888960 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15898960 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8032441000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 96-31-1

Tekniske data

Smeltepunkt 105°C to 108°C
Tæthed 1.14 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 268°C to 270°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008286
Mængde 1 kg
Synonym N,N′-Dimethylurea, 1,3-Dimethylurea, N,N′-Dimethylurea
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.