Få mere at vide
N,N'-dimethylureum, 98%
Artikelnummer. 11459247
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459247 250 g 250g
11458770 500 g 500g
11449247 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21329.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 96-31-1 | C3H8N2O | 88,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-31-1
Molekylær formel C3H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00008286
InChI nøgle MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylurea, sym-dimethylurea, urea, n,n'-dimethyl, dimethylurea, symmetric dimethylurea, urea, 1,3-dimethyl, n,n'-dimethylharnstoff, 1,3-dimethyl urea, n,n'-dimethylharnstoff german, unii-wam6dr9i4x
PubChem CID 7293
ChEBI CHEBI:80472
IUPAC navn 1,3-dimethylurinstof
SMIL CNC(=O)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dimethylurea
Smeltepunkt 100 °C til 104 °C
Tæthed 1.14
Kogepunkt 268 °C til 270 °C (dekomponering)
Flammepunkt 157 °C (314 °F)
Mængde 250 g
Beilstein 1740672
Formel vægt 88.11
Procent renhed 98%