Få mere at vide
N,N-Dimethylurea, 98%
Artikelnummer. 11321817
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321817 10 g 10g
11331817 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05065.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-94-7 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-94-7
Molekylær formel C3H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 88.11
MDL nummer MFCD00007959
InChI nøgle YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylurea, urea, n,n-dimethyl, asym-dimethylurea, urea, dimethyl, urea, 1,1-dimethyl, n,n-dimethylharnstoff german, n,n-dimethylharnstoff, dimethyl urea, 1.1-dimethylurea, 1,1-dimethyl-urea
PubChem CID 11737
IUPAC navn 1,1-dimethylurinstof
SMIL CN(C)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylurea
Smeltepunkt 178°C to 183°C
Tæthed 1.255
Mængde 10 g
Beilstein 1740666
Formel vægt 88.11
Procent renhed 98%