Få mere at vide
N,N-Dimethyltryptaminoxid, TRC
Artikelnummer. 30005651
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005651 500 mg
17949454 50 mg
17969754 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD471625500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 948-19-6
Molekylær formel C12 H16 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 204.27
Synonym N,N-Dimethyltryptamine N-oxide, N,N-dimethyl N-oxide-1H-indole-3-ethanamine
IUPAC navn 2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethyl-ethanaminoxid
SMIL CN(=O)(C)CCc1c[nH]c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-DMT N-oxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16N2O/c1-14(2,15)8-7-10-9-13-12-6-4-3-5-11(10)12/h3-6,9,13H,7-8H2,1-2H3
Formel vægt 204.1263
Procent renhed >95%