Få mere at vide
N,N-Dimethyltrimethylsilylamin, 97%
Artikelnummer. 10751535 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751535 50 mL Glasflaske 50ml
10328730 10 mL Glasflaske 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751535 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 209970500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 2083-91-2 | C5H15NSi | 117,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2083-91-2
Molekylær formel C5H15NSi
Molekylvægt (g/mol) 117.27
MDL nummer MFCD00008297
InChI nøgle KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyltrimethylsilylamine, n,n-dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, pentamethyl, dimethylamino trimethylsilane, pentamethylsilylamine, n-trimethylsilyl dimethylamine, tmsdma, dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, n,n,1,1,1-pentamethyl, n,n-dimethyltrimethylsilamine
PubChem CID 74965
IUPAC navn N-methyl-N-trimethylsilylmethanamin
SMIL CN(C)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethyltrimethylsilylamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7320g/mL
Kogepunkt 84 °C
Flammepunkt -19 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiN(CH3)2
Brydningsindeks 1,3960 til 1,398
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.732
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 117.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyltrimethylsilylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.