Få mere at vide
N,N-Dimethylthioformamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylthioformamide |
| CAS | 758-16-7 |
| Molekylær formel | C3 H7 N S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NS/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C=S)C |
| IUPAC navn | N,N-dimethylmetanethioamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 89.159 |
| Formel vægt | 89.03 |