Få mere at vide
N,N-Dimethylthioformamid, 97%
Artikelnummer. 11480358
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480358 5 g 5g
11490358 25 g 25g
11400368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24529.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 758-16-7 | C3H7NS | 89,156 g/mol
Det bruges i telekommunikation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Det bruges i telekommunikation.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 758-16-7
Molekylær formel C3H7NS
Molekylvægt (g/mol) 89.156
MDL nummer MFCD00004943
InChI nøgle SKECXRFZFFAANN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylthioformamide, dimethylthioformamide, methanethioamide, n,n-dimethyl, formamide, n,n-dimethylthio, nn-dimethylthioformamide, methanethioamide,n,n-dimethyl, formamide,n-dimethylthio, dimethylamino methanethial, n,n-dimethyl-thioformamide, methanethioamide, dimethyl
PubChem CID 69794
IUPAC navn N,N-dimethylmethanethioamid
SMIL CN(C)C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylthioformamide
Kogepunkt 58°C to 60°C (1 mmHg)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 89.15
Procent renhed 97%