Få mere at vide
N,N-Dimethyltetradecylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyltetradecylamine |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H35N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2)3/h4-16H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 241.277 |