Få mere at vide
N,N'-Dimethylsulfonyl Dofetilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Dimethylsulfonyl Dofetilide |
| CAS | 937194-91-7 |
| Molekylær formel | C21H31N3O9S4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[4-[2-[[2-[4-[Bis(methylsulfonyl)amino]phenyl]ethyl]methylamino]ethoxy]phenyl]-N-(methylsulfonyl)-methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31N3O9S4/c1-22(15-14-18-6-8-19(9-7-18)23(34(2,25)26)35(3,27)28)16-17-33-21-12-10-20(11-13-21)24(36(4,29)30)37(5,31)32/h6-13H,14-17H2,1-5H3 |
| SMIL | CS(N(S(=O)(C)=O)C1=CC=C(OCCN(C)CCC2=CC=C(N(S(=O)(C)=O)S(C)(=O)=O)C=C2)C=C1)(=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 597.75 |
| Formel vægt | 597.0943 |