Få mere at vide
N,N-Dimethylsulfamid, TRC
Artikelnummer. 30376967
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30376967 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30376967 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD479280100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylsulfamide
CAS 3984-14-3
Molekylær formel C2 H8 N2 O2 S
Mængde 100 mg
Synonym N,N-Dimethylsulfamide, DMSA, DMSA (tolylfluanid metabolite), Dimethylsulfamide
InChI formel InChI=1S/C2H8N2O2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3,(H2,3,5,6)
SMIL CN(C)S(=O)(=O)N
IUPAC navn [methyl(sulfamoyl)amino]metan
Molekylvægt (g/mol) 124.16
Formel vægt 124.0306