Få mere at vide
N,N-dimethylsulfamid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16574434 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16574434 5 g
16564434 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574434 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464680050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3984-14-3 | C2H8N2O2S | 124.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3984-14-3
Molekylær formel C2H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 124.16
InChI nøgle QMHAHUAQAJVBIW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (dimethylsulfamoyl)amin
SMIL CN(C)S(N)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylsulfamide
Smeltepunkt 97,0 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 124.16