Få mere at vide
N,N-Dimethylsulfamide-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylsulfamide-d6 |
| CAS | 1189689-95-9 |
| Molekylær formel | C2 D6 H2 N2 O2 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N,N-Di(methyl-d3)sulfamide, N,N-Dimethylsulfamide-d6, N,N-Dimethylsulfamide-D6 (N,N-dimethyl-D6), DMSA-d6, Dimethylsulfamide-d6, 1,1-Dimethyl-d6-sulfamide, Trideuterio-[sulfamoyl(trideuteriomethyl)amino]methane |
| InChI formel | InChI=1S/C2H8N2O2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3,(H2,3,5,6)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | trideuterio-[sulfamoyl(trideuteriomethyl)amino]methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.199 |
| Formel vægt | 130.068 |