Få mere at vide
N,N-dimethylravsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044937
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11322716
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08796.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2564-95-6 | C6H11NO3 | 145.158 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske
produkter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2564-95-6
Molekylær formel C6H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 145.158
MDL nummer MFCD00043505
InChI nøgle WAIGPJMZARQZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylsuccinamic acid, 4-dimethylamino-4-oxobutanoic acid, nn-dimethylsuccinamic acid, butanoic acid, 4-dimethylamino-4-oxo, n,n-dimethylsuccinic acid monoamide, 3-dimethylcarbamoyl propanoic acid, succinamic acid, n,n-dimethyl, n-dimethyl-succinamic acid, acmc-20ak89, succinamic acid,n-dimethyl
PubChem CID 75717
IUPAC navn 4-(dimethylamino)-4-oxobutansyre
SMIL CN(C)C(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylsuccinamic acid
Smeltepunkt 82°C to 87°C
Mængde 5 g
Beilstein 1762788
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98%