Få mere at vide
N,N-Dimethylsuccinaminsyre, 98%
Artikelnummer. 11332716
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332716 25 g 25g
11322716 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08796.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 2564-95-6 | C6H11NO3 | 145,158 g/mol
Det bruges som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er ansat som et mellemprodukt til farmaceutiske
produkter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2564-95-6
Molekylær formel C6H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 145.158
MDL nummer MFCD00043505
InChI nøgle WAIGPJMZARQZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylsuccinamic acid, 4-dimethylamino-4-oxobutanoic acid, nn-dimethylsuccinamic acid, butanoic acid, 4-dimethylamino-4-oxo, n,n-dimethylsuccinic acid monoamide, 3-dimethylcarbamoyl propanoic acid, succinamic acid, n,n-dimethyl, n-dimethyl-succinamic acid, acmc-20ak89, succinamic acid,n-dimethyl
PubChem CID 75717
IUPAC navn 4-(dimethylamino)-4-oxobutansyre
SMIL CN(C)C(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylsuccinamic acid
Smeltepunkt 82 °C til 87 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1762788
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98%