Få mere at vide
N,N-Dimethylpyridin-4-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050942
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050942 25 mg
18003920 100 mg
30458998 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050942 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0619.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N,N-Dimethylpyridin-4-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Dimethylaminopyridine
CAS 1122-58-3
Analyt- eller komponentnavne 4-Dimethylaminopyridine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H10 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Valaciclovir Hydrochloride Imp. G (EP), Valaciclovir Imp. G (EP), Valacyclovir USP Related Compound G, Valacyclovir USP RC G, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, Valaciclovir Hydrochloride, Anhydrous Imp. G (EP), Valacyclovir Related Compound G, Valaciclovir Hydrochloride Impurity G, Valaciclovir Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMIL CN(C)c1ccncc1
IUPAC navn N,N-dimethylpyridin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 122.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 122,0844 g/mol