Få mere at vide
N,N-dimethylpropionamid,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492239
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492239 100 g 100g
15482239 25 g 25g
15402249 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492239 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64850.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 758-96-3 | C5H11NO | 101.149 g/mol
N,N-dimethylpropionamid er blevet anvendt til fremstilling af AST-type zeolit med en plademorfologi. N,N-dimethylpropionamid er stærkt donoropløsningsmiddel og koordinerer til metalioner gennem carbonyloxygenatomet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-dimethylpropionamid er blevet brugt til fremstilling af AST-type zeolit med en plademorfologi. N,N-dimethylpropionamid er stærkt donoropløsningsmiddel og koordinerer til metalioner gennem carbonyloxygenatomet.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 758-96-3
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD00009301
InChI nøgle MBHINSULENHCMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylpropionamide, propanamide, n,n-dimethyl, dimethylamide of propionic acid, propionamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl propionamide, acmc-209p0o, propionic acid dimethylamide, 4-04-00-00184 beilstein handbook reference, ksc494e1j
PubChem CID 12965
IUPAC navn N,N-dimethylpropanamid
SMIL CCC(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylpropionamide
Smeltepunkt -45°C (literature)
Farve Farveløs
Tæthed 0.920 g/mL
Kogepunkt 174°C to 175°C (literature)
Flammepunkt 62°C (144°F)
Lineær formel CH3CH2CON(CH3)2
Brydningsindeks 1.44
Mængde 100 g
Beilstein 1740719
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 101.15
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske