Få mere at vide
N,N-Dimethylpropionamid, 98+%
Beskrivelse
N,N-dimethylpropionamid er blevet anvendt til fremstilling af AST-type zeolit med en plademorfologi. N,N-dimethylpropionamid er stærkt donoropløsningsmiddel og koordinerer til metalioner gennem carbonyloxygenatomet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N-dimethylpropionamid er blevet brugt til fremstilling af AST-type zeolit med en plademorfologi. N,N-dimethylpropionamid er stærkt donoropløsningsmiddel og koordinerer til metalioner gennem carbonyloxygenatomet.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylpropionamide |
| Smeltepunkt | -45 °C (litteratur) |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.920 g/mL |
| Kogepunkt | 174 °C til 175 °C (litteratur) |
| Flammepunkt | 62 °C (144 °F) |
| Lineær formel | CH3CH2CON(CH3)2 |
| Brydningsindeks | 1.44 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1740719 |
| Vis mere |