Få mere at vide
N,N-Dimethylpropanolamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylpropanolamine |
| Mængde | 100 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-6(2)4-3-5-7/h7H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 103.0997 |