Få mere at vide
N,N-Dimethylpivalamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylpivalamide |
| CAS | 24331-71-3 |
| Molekylær formel | C7H15NO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c1-7(2,3)6(9)8(4)5/h1-5H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)C(C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vægt | 129.1154 |